Merck
731765
Poly(ethylene glycol) methyl ether maleimide
average Mn 2,000, maleimide, methoxy, chemical modification reagent thiol reactive
Synonyma:
Polyethylene glycol, Methoxy PEG maleimide, PEG methyl ether maleimide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2OC(O)CH2CH2CH2N[C(O)]2CHCH
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Poly(ethylene glycol) methyl ether maleimide, average Mn 2,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn 2,000
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
mp
48-52 °C
Mw/Mn
<1.1
Ω-end
maleimide
α-end
methoxy
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
Application
Poly(ethylene glycol) methyl ether maleimide is a maleimide-functionalized poly(ethylene glycol). Due to the maleimide-functionalization, this material can be used to rapidly conjugate thiol-containing biomolecules, APIs, or targeting ligands.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)