Přejít k obsahu
731234
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
Vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29D6H44O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
436.74
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
yellow to brown
bp
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
Application
α-Tocopherol (phenyl-5,7-dimethyl-d6) is also known as vitamin E (ring-5,7-dimethyl-d6) that can be used as an internal standard. It is utilized to determine α-tocopherol (α-T) concentration in different biopharmaceutical samples using liquid chromatography-diode array detector on-line ESI-MS/MS.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)