Přejít k obsahu
728969
3-Bromodiphenyl ether
97%
Synonyma:
1-Bromo-3-phenoxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H9BrO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
249.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.608
density
1.371 g/mL at 25 °C
functional group
bromo, phenoxy
SMILES string
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI key
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)