Přejít k obsahu
727490
Azidobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Synonyma:
Phenyl azide solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742248
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
form
liquid
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
functional group
azide
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azidobenzene solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1634-04-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)