Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 250,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H8BNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥95%
form
powder or crystals
mp
82-86 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
InChI key
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | ||
|---|---|---|
| assay ≥95% | assay 95% | assay ≥95% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 82-86 °C | mp 179-184 °C | mp 157-161 °C |
| form powder or crystals | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?