Přejít k obsahu
71716
Sodium D-lactate
≥99.0% (NT)
Synonyma:
(R)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, D-Lactic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5NaO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.06
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5454721
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 1% in H2O
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (enzymatic)
functional group
hydroxyl
SMILES string
[Na+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-HSHFZTNMSA-M
General description
Sodium D-lactate is the sodium salt of D-lactic acid. It is formed as an intermediate during the carbohydrate metabolism in muscle and liver.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)