Přejít k obsahu
704415
Vinylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyma:
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10BNO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
152-156 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C=C
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-3-8-12-6(10)4-9(2)5-7(11)13-8/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
MGRQGYAVASCCAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Vinylboronic acid MIDA ester, like other MIDA boronates, possesses the capacity for controlled, in situ slow-release of boronic acids under aqueous basic conditions allowing the cross-coupling of classically challenging substrates.
Application
  • Vinylboronic acid MIDA ester is an air and chromatographically stable boronic acid surrogate for Suzuki-Miyaura cross-coupling. It can also be used in Heck and oxidative Heck reactions as well as in olefin metathesis to provide the cross-coupled product.
  • It is compatible with a wide range of common synthetic reagents that allows functionalization to synthesize structurally complex boronic acid surrogates.
  • It undergoes cyclopropanation and epoxidation to yield corresponding MIDA cyclopropane and oxirane, respectively.
  • It can be used as one of the major reagents for the scalable synthesis of potent cytotoxin, Leiodermatolide and for the total synthesis of (−)-Blepharocalyxin D.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)