Přejít k obsahu
698628
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyma:
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyrazole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H17BN2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
67-71 °C
SMILES string
Cn1nccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-7-12-13(8)5/h6-7H,1-5H3
InChI key
HLXOVAMYQUFLPE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used for the stereoselective preparation of N-[1-(cyanomethylaminocarbonyl)-2-arylethyl]arylamides used as Cathepsin inhibitors
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)