Přejít k obsahu
692670
Pyruvic -2-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
CH313COCO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.05
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
form
liquid
bp
165 °C
mp
11-12 °C
density
1.281 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvic -2-13C acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
179.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
82 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)