Přeskočit na
690104
3-(4-Azidophenyl)propionic acid
≥97.0% (T)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 030,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H9N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4424312
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
powder
7 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reaction type: click chemistry
functional group
azide, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
InChI key
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
536951780354918
assay
≥97.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥96.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
functional group
azide, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, phenyl, thioether
functional group
carboxylic acid
functional group
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)