Přejít k obsahu
684589
2-Methoxy-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Synonyma:
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8BNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
140-144 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
InChI key
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)