Merck
682209
2-Mesityl-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinium chloride
97%, solid
Synonyma:
2-(2,4,6-Trimethylphenyl)-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinim chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H19ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
286.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Mesityl-5-methylimidazo[1,5-a]pyridinium chloride, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
>300 °C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cc3cccc(C)n3c2
InChI
1S/C17H19N2.ClH/c1-12-8-13(2)17(14(3)9-12)18-10-16-7-5-6-15(4)19(16)11-18;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DJFXURXZOPNPGY-UHFFFAOYSA-M
Application
Stable N-heterocyclic carbene precursor.
Reactant for gold cycloisomerization catalytic reactions
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)