Přejít k obsahu
679046
Cholest-5-en-26,26,26,27,27,27-d6-3-ol
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyma:
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27D6H40O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
392.69
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C
mp
147-149 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)