Merck
678856
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthoic acid
97%
Synonyma:
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-469-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
154-158 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)