Merck
677574
Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
Cholest-5-en-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27D7H39O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
393.70
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mol wt
393.63 (atom % calculation)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)