Přejít k obsahu
673943
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96%
Synonyma:
Methoxyboronic acid pinacol ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H15BO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.4096
density
0.9642 g/mL at 25 °C
SMILES string
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
InChI key
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
108.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
42.2 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)