Merck
672688
O-(2-Carboxyethyl)-O′-(2-mercaptoethyl)heptaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonyma:
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-(2-carboxyethy)heptaethylene glycol, PEG thiol acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H38O10S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
458.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (oligomer purity)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (oligomer purity)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C19H38O10S/c20-19(21)1-2-22-3-4-23-5-6-24-7-8-25-9-10-26-11-12-27-13-14-28-15-16-29-17-18-30/h30H,1-18H2,(H,20,21)
InChI key
SKYJRDAORYSCAL-UHFFFAOYSA-N
Application
O-(2-Carboxyethyl)-O′-(2-mercaptoethyl)heptaethylene glycol can be used:
  • To prepare near-infrared fluorochromes applicable in imaging techniques.
  • To functionalize Au nanoparticles for optoelectronic applications.
  • As a linker in the synthesis of antibody-functionalized Au nanoparticles for forensic applications.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)