Přejít k obsahu
670960
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol
≥99.0%
Synonyma:
(S)-2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl}pyrrolidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H15F12NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
525.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
optical purity
ee: ≥99.0% (HPLC)
mp
113-117 °C
functional group
fluoro, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H15F12NO/c22-18(23,24)12-4-10(5-13(8-12)19(25,26)27)17(35,16-2-1-3-34-16)11-6-14(20(28,29)30)9-15(7-11)21(31,32)33/h4-9,16,34-35H,1-3H2/t16-/m0/s1
InChI key
ITXPGQOGEYWAKW-INIZCTEOSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)