Přejít k obsahu
656321
3-Chloro-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
90%
Synonyma:
2-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H12ClNO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
form
solid
functional group
amine, chloro
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCN)cc1Cl
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
InChI key
VGUBBPZQDURYFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)