Merck
649546
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene
95%
Synonyma:
2,6-Di(bromomethyl)naphthalene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H10Br2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
183-187 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2cc(CBr)ccc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
InChI key
JRHSGFPVPTWMND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)