Přejít k obsahu
637335
Gadolinium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.8% trace metals basis
Synonyma:
Gadolinia, Gadolinium trioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Gd2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
362.50
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-060-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis
form
nanopowder
composition
Gd2O3
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gadolinium
particle size
<100 nm (BET)
mp
2330 °C (lit.)
density
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
photonic precursors
SMILES string
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
InChI key
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gadolinium(III) oxide
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)