Merck
637149
Iron nickel oxide
nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis
Synonyma:
Diiron nickel tetraoxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Fe2NiO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-335-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥98% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
core: iron, core: nickel
particle size
<50 nm (APS)
density
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
0.89 g/mL
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
InChI key
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Iron nickel oxide (Fe2O3/NiO) nanopowder is a class of nanomaterial with properties such as superior magnetic, electrical and selective absorption. It can be used as an additive in the formation of membranes for water treatment.
Application
Fe2O3/NiO can be used for applications such as:
  • fabrication of magnetic nanofiber for data storage and transfer
  • electrocatalysts for the splitting of alkaline water
  • formation of composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis
Physical form
Nearly spherical crystalline morphology
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
12168-54-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Související obsah
This thematic issue focuses on the emerging applications of nanomaterials. Nanomaterials are defined as substances with at least one dimension smaller than 100 nm.
Electrospinning synthesis of bimetallic nickel-iron oxide/carbon composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis
Chen H, et al.
ChemCatChem, 8(5), 992-1000 (2016)
Iron-doped nickel oxide nanocrystals as highly efficient electrocatalysts for alkaline water splitting
Fominykh K, et al.
ACS Nano, 9(5), 5180-5188 (2015)
Xing Guo et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(18) (2020-09-20)
For the first time, a novel NiFe2O4/paper-based magnetoelastic (ME) biosensor was developed for rapid, sensitive, and portable detection of human serum albumin (HSA). Due to the uniquely magnetoelastic effect of NiFe2O4 nanoparticles and the excellent mechanical properties of the paper
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
637149-25G04061833399323
637149-100G04061833599662