Přejít k obsahu
635928
Dansylhydrazine
98%
Synonyma:
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfono­hydra­zide, Dns-Hz
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NC10H6SO2NHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
265.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-337-7
Beilstein/REAXYS Number:
2868662
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
126-130 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
InChI key
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Dansylhydrazine can exhibit fluorescence, which can be used for the following:
  • monitoring air pollution by detection of the hydrazones formed by acid-catalyzed derivatization of the carbonyl compounds
  • detection of the separated glycoproteins via sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dansylhydrazine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)