Přejít k obsahu
62240
Linoleic acid
technical, 58-74% (GC)
Synonyma:
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
280.45
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-470-9
Beilstein/REAXYS Number:
1727101
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
concentration
58-74% (GC)
impurities
18-32% oleic acid
color
clear
refractive index
n20/D 1.466
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Gene Information
General description
Linoleic acid can give rise to a class of geometric, positional and conjugated dienoic isomers called conjugated linoleic acids(CLA),mostly found in animal products, which can act like a cancer preventive agent in animals.
Application
  • Alginate Spheres With Urea and Linoleic Acid: A biological nitrification inhibitor proposal utilizing alginate spheres to encapsulate urea and linoleic acid for agricultural benefits (Avendaño-Morales et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Linoleic acid increases cell proliferation and gene expression of PPARα and its target genes such as acyl-CoA oxidase in primary duck hepatocytes .
Disclaimer
partially crystallizes on storage at 0-4°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linoleic acid
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
>235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
> 113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)