Merck
62139
(−)-Linalool
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyma:
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-811-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721487
MDL number:
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −18±3°, neat
refractive index
n20/D 1.4615 (lit.), n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
General description
(-)-Linalool is a monoterpene compound mainly found in many essential oils. It shows anti-nociceptive and anti-inflammatory activity.
Application
(-)-Linalool can be used as a reactant in:
  • The enantioselective preparation of ophiobolin sesterterpene via diastereoselective reductive radical cascade cyclization.
  • The total synthesis of (-)-5,6-dihydrocineromycin B via (-)-linalool O-triethylsilyl ether.;
  • The total synthesis of pladienolide B analog.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Linalool
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
166.3 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
74.6 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
126-91-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)