Merck
616567
L-Lactic acid-3,3,3-d3 solution
85 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
CD3CH(OH)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.10
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Mass shift:
M+3
description
Packaged as gram of solution
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentration
85 % (w/w) in H2O
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-VGCLAIIRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)