Merck
616206
D-Sorbitol-1,1,6,6-d4
98 atom % D
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D4H10O6
Molekulová hmotnost:
186.20
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
optical activity
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1D2,2D2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JYJZJFCESA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)