Merck
615544
Choline chloride-1,1,2,2-d4
≥98 atom % D, 98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
HOCD2CD2N(CH3)3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.65
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[Cl-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-HGFPCDIYSA-M
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)