Merck
614823
1,3-Dibromopropane-d6
98 atom % D
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
BrCD2CD2CD2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.92
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
density
2.047 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChI key
VEFLKXRACNJHOV-NMFSSPJFSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
132.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
56 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)