Přejít k obsahu
609714
Carbon dioxide-18O2
97 atom % 18O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
C18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
48.01
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-696-9
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % 18O
Mass shift:
M+4
isotopic purity
97 atom % 18O
mp
-78 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon dioxide-18O2
Piktogramy
Gas cylinder
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Skladovací třída
2A - Gases
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)