Přejít k obsahu
609560
Diisopropylamine-15N
98 atom % 15N
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)2CH]215NH
Molekulová hmotnost:
102.18
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
isotopic purity
98 atom % 15N
bp
84 °C
density
0.722 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)[15NH]C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i7+1
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-CDYZYAPPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
1.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-17 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
122070-09-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)