Hlavní dokumenty
609269
Sigma-Aldrich
Choline chloride-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonyma:
Ethanaminium-15N
About This Item
Lineární vzorec:
HOCH2CH215N(CH3)3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
[Cl-].C[15N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6+1;
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-NWZHYJCUSA-M
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)