Merck
608580
Lithium-6Li deuteroxide deuterate
95 atom % 6Li, 98 atom % D
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
6LiOD · D2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
44.06
MDL number:
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352303
Isotopic purity:
95 atom % 6Li, 98 atom % D
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
isotopic purity
95 atom % 6Li, 98 atom % D
form
solid
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)