Přejít k obsahu
606510
Anisole-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Synonyma:
Methoxy(benzene-13C6)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
13C6H5OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
125.1 °F
Bod vzplanutí (°C)
51.7 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)