Přejít k obsahu
604844
L-Tryptophan-(indole ring-2-13C)
98 atom % 13C, 96% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC10H12N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
205.22
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Assay:
96% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
96% (CP)
optical activity
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
N[C@@H](Cc1[13cH][nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i6+1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-XJBDPXLPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)