Přejít k obsahu
602930
Oxygen-16O2
99.98 atom % 16O, 18O-depleted
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
16O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
31.99
UNSPSC Code:
12141904
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-956-9
MDL number:
Isotopic purity:
99.98 atom % 16O
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
depleted
Form:
gas
Quality Segment
isotopic purity
99.98 atom % 16O
assay
99% (CP)
form
gas
mass shift
depleted
SMILES string
[16O]=[16O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+0,2+0
InChI key
MYMOFIZGZYHOMD-ZCWHFVSRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Skladovací třída
2A - Gases
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7782-44-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)