Merck
602876
Oxygen-18O2
90 atom % 18O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
36.00
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
90 atom % 18O
Mass shift:
M+4
Form:
gas
vapor density
1.11 (vs air)
isotopic purity
90 atom % 18O
form
gas
bp
−183 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
InChI key
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
General description
Oxygen-18O2 90 atom % 18O is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Atmospheric and Environmental tracer studies
- Oxygen exchange reactions in Chemical kinetics
- Biogeochemical cycling research
- Pharmaceutical formulation development
Features and Benefits
Features
  • Cutting-edge technology in production.
  • Comprehensive support and documentation provided.
  • Flexible ordering options for different scales.
  • Expert technical assistance available.
Benefits
  • Streamlines the synthesis of complex molecules.
  • Supports innovative approaches in organic chemistry.
  • Enhances the efficiency of chemical reactions.
  • Facilitates the development of new therapeutic agents.
Packaging
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxygen-18O2
pictograms
Flame over circleGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Skladovací třída
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
32767-18-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)