Merck
602094
Xenon-124Xe
99.9 atom %
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
124Xe
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.91
UNSPSC Code:
12142001
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38090501
Isotopic purity:
99.9 atom %
Mass shift:
M-8
Form:
gas
isotopic purity
99.9 atom %
form
gas
mass shift
M-8
SMILES string
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
InChI key
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xenon-124Xe
Piktogramy
Gas cylinder
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Skladovací třída
2A - Gases
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)