Přejít k obsahu
598038
1,4-Bis(triethoxysilyl)benzene
96%
Synonyma:
BTEB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4(Si(OC2H5)3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
402.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130-133 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H34O6Si2/c1-7-19-25(20-8-2,21-9-3)17-13-15-18(16-14-17)26(22-10-4,23-11-5)24-12-6/h13-16H,7-12H2,1-6H3
InChI key
YYJNCOSWWOMZHX-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Bis(triethoxysilyl)benzene (BTEB) is a silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
It is extensively used as a precursor in the synthesis of a variety of periodic mesoporous organosilicas (PMOs).
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
> 110 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)