Přejít k obsahu
592471
N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
99 atom % D
Synonyma:
N-Methylsarcosine-dimethyl-d6 hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.62
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
bp
190-192 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
InChI key
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)