Přejít k obsahu
589446
1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol
98 atom % D
Synonyma:
sec-Phenethyl-α,β,β,β-d4 alcohol, sec-Phenethyl-1,2,2,2-d4 alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CD(OH)CD3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.19
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
bp
204 °C/745 mmHg
mp
19-20 °C
density
1.045 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,7D
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-CWIRFKENSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
186.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
86 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)