Merck
57903
(Iodomethyl)trimethylsilane
≥99.0% (GC)
Synonyma:
(Trimethylsilyl)methyl iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiCH2I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.12
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-123-6
Beilstein/REAXYS Number:
1731485
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.491
bp
139-141 °C (lit.)
density
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl, iodo
SMILES string
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI key
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Starting material for the preparation of 2-(trimethylsilyl)ethyl-triphenylphosphonium iodide used for the synthesis of allyl silanes; Used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)