Merck
572535
Glyceryl 1,2-distearate-3-octanoate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyma:
1,2-Distearoyl-3-octanoyl-1-13C-rac-glycerol, Glyceryl 1,2-dioctadecanoate-3-octanoate-1-13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC46H90O6
Molekulová hmotnost:
752.21
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-37-40-46(49)52-43-44(42-51-45(48)39-36-33-12-9-6-3)53-47(50)41-38-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i45+1
InChI key
UOLYQWJYDWFXFZ-LCSWIJNDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)