Merck
568554
Tri(ethylene glycol) monoethyl ether
technical grade
Synonyma:
Triethylene glycol monoethyl ether, Ethyltriglycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2(OCH2CH2)3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.23
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-978-9
Beilstein/REAXYS Number:
1700466
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
WFSMVVDJSNMRAR-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)