Přejít k obsahu
566780
2-Acetylanthracene
98%
Synonyma:
1-(2-Anthracenyl)acetone, 1-(2-Anthracenyl)ethanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H12O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
189-192 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3
InChI key
DQFWGPPCMONVDS-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)