Merck
566357
m-Toluenesulfonyl chloride
97%
Synonyma:
3-Methylbenzenesulfonyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
252-253 °C (lit.)
density
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI key
KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
General description
m-Toluenesulfonyl chloride can be synthesized via chlorination of m-thiocresol in glacial acetic acid.
Application
Reactant involved in they synthesis of biologically active molecules including:
  • Small molecule ligands for the Stat3 SH2 domain
  • Isoindoline-5-propenehydroxamates for use as histone deactylase inhibitors
  • Phenyl-pyrazolylamine-based derivatives as FLT3 kinase inhibitors
  • Aryldisulfonamides with antibacterial activity
  • Quinazoline analogs for the treatment of Gaucher disease
  • 17β-HSD2 inhibitors for the treatment of osteoporosis
m-Toluenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of mesityl-m-tolyl sulfone via reaction with mesitylene.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
225.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
107.2 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)