Merck
563218
Sodium nitrite
99.999% trace metals basis
Synonyma:
Anti-Rust, Sodium nitrite (NaNO2 )
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
69.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-555-9
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
solid
autoignition temp.
914 °F
reaction suitability
core: sodium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
271 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium nitrite (NaNO2) can be used for a variety of applications, such as:
  • corrosion inhibition
  • as an effective drug on cyanide poisoning
  • inhibiting the growth of micro-organisms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrite
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)