Merck
560154
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea
96%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC(S)NHC6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
187-191 °C (lit.)
functional group
amine, carboxylic acid, thiourea
SMILES string
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O2S/c9-8(13)10-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)(H3,9,10,13)
InChI key
JRQJYVACDJEUDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea (CPTU) is a thiourea derivative containing electron donor atoms (N and S). It acts as a ligand and readily form complexes with Hg(II).
Application
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea functionalized mesoporous silica SBA-15 (CPTU-SBA-15) has been used for the solid phase extraction of Hg(II).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)