Merck
559989
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H3ClF3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4490 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
density
1.411 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine can be synthesized from 2-chloro-4-iodopyridine.
Application
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine may be used in the synthesis of:
  • 4,4′-bis( trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine
  • 4-(trifluoromethyl)pyridine
  • 1,3-bis(4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)benzene
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)