Merck
558788
2-Ethynyltoluene
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4C≡CH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
50-60 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h1,4-7H,2H3
InChI key
MYBSUWNEMXUTAX-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethynyltoluene undergoes dimerization in the presence of an ionic catalyst.
Application
2-Ethynyltoluene may be used in the synthesis of Ph2N(2-MeC6H4)C=CH2.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
95.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
35 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)